2-Bromo-7-fluorophenazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC29357-1G PC29357-250MG PC29357-5G
APOSPC29357-1GEA 237 CHF
APOSPC29357-1G APOSPC29357-250MG APOSPC29357-5G
2-Bromo-7-fluorophenazine 95%
2-Bromo-7-fluorophenazine
Formel: C₁₂H₆BrFN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32066752
CAS-Nummer: 2366994-10-5