3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC29356-1G
PC29356-250MG
APOSPC29356-1GEA
975
CHF
APOSPC29356-1G
APOSPC29356-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline
Formel:
C₆H₄ClFIN MW: 271,459 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32066743 CAS-Nummer: 1849390-96-0 |