2',3'-Difluoropropiophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2879-10G PC2879-1G PC2879-5G
APOSPC2879-10GEA 154 CHF
APOSPC2879-10G APOSPC2879-1G APOSPC2879-5G
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
2',3'-Difluoropropiophenone
Formel: C₉H₈F₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061141
CAS-Nummer: 236754-63-5