3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(Cyanomethyl)-5-fluoroanisole, 2-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile, 3-Fluoro-5-methoxybenzyl cyanide
PC2842-1G
PC2842-250MG
PC2842-5G
APOSPC2842-1GEA
62.7
CHF
APOSPC2842-1G
APOSPC2842-250MG
APOSPC2842-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₈FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08741379 CAS-Nummer: 914637-31-3 |