7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxyethanesulphonic acid
PC28311-1G
PC28311-250MG
APOSPC28311-1GEA
932
CHF
APOSPC28311-1G
APOSPC28311-250MG
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Formel:
C₇H₂F₁₄O₅S MW: 464.13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32011184 CAS-Nummer: 749836-20-2 UN: 3265 ADR: 8 III |