4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28305-1G PC28305-250MG PC28305-5G
APOSPC28305-1GEA 822 CHF
APOSPC28305-1G APOSPC28305-250MG APOSPC28305-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-methylbut-3-en-2-one
Formel: C₇H₉F₃O₂
MW: 182,14 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30730450
CAS-Nummer: 153085-12-2
UN: 1993
ADR: 3,III