Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28303-1G PC28303-250MG
APOSPC28303-1GEA 822 CHF
APOSPC28303-1G APOSPC28303-250MG
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Formel: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28799119
CAS-Nummer: 1803834-87-8