2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28294-1G PC28294-250MG
APOSPC28294-1GEA 758 CHF
APOSPC28294-1G APOSPC28294-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,121 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27974757
CAS-Nummer: 1708178-78-2