4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28292-1G PC28292-250MG PC28292-5G
APOSPC28292-1GEA 112 CHF
APOSPC28292-1G APOSPC28292-250MG APOSPC28292-5G
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Formel: C₁₀H₇ClF₂O₂
MW: 232,611 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03420658
CAS-Nummer: 2062-21-7