2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28290-1G PC28290-250MG PC28290-5G
APOSPC28290-1GEA 877 CHF
APOSPC28290-1G APOSPC28290-250MG APOSPC28290-5G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Formel: C₈H₅ClF₅N₃O
MW: 289.59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29042511
CAS-Nummer: 1823183-73-8