4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28283-1G
PC28283-250MG
APOSPC28283-1GEA
655
CHF
APOSPC28283-1G
APOSPC28283-250MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Formel:
C₁₀H₆BrClF₂O₂ MW: 311.507 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29042701 CAS-Nummer: 1823188-28-8 |