3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC28279-1G PC28279-250MG
APOSPC28279-1GEA 822 CHF
APOSPC28279-1G APOSPC28279-250MG
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃ClF₅NO₂S
MW: 295,614 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29042616
CAS-Nummer: 1823183-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III