2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28277-1G
PC28277-250MG
APOSPC28277-1GEA
163
CHF
APOSPC28277-1G
APOSPC28277-250MG
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₁₁H₇ClF₃N₃O₂ MW: 305,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31812113 CAS-Nummer: 2379918-31-5 |