8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28276-1G PC28276-250MG
APOSPC28276-1GEA 1630 CHF
APOSPC28276-1G APOSPC28276-250MG
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₈H₂Cl₂F₅N₃
MW: 306,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02187042
CAS-Nummer: 478248-86-1