8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28270-1G PC28270-250MG
APOSPC28270-1GEA 460 CHF
APOSPC28270-1G APOSPC28270-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄ClF₃N₂O₂
MW: 264.588 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406878
CAS-Nummer: 1823188-42-6
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable