4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28262-1G PC28262-250MG
APOSPC28262-1GEA 694 CHF
APOSPC28262-1G APOSPC28262-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂O₂S
MW: 260,621 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31616619
CAS-Nummer: 119610-21-8