3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28261-1G
PC28261-250MG
APOSPC28261-1GEA
262
CHF
APOSPC28261-1G
APOSPC28261-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel:
C₇H₂BrClF₃N₃ MW: 300,463 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406873 CAS-Nummer: 1823182-57-5 |