5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC28256-1G
PC28256-250MG
APOSPC28256-1GEA
690
CHF
APOSPC28256-1G
APOSPC28256-250MG
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅F₃O₄ MW: 246,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27925745 CAS-Nummer: 575469-37-3 |