4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28247-1G PC28247-250MG
APOSPC28247-1GEA 337 CHF
APOSPC28247-1G APOSPC28247-250MG
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
4,8-Dichloro-5-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₂FN
MW: 216,039 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28010387
CAS-Nummer: 1065093-06-2