8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28242-1G PC28242-250MG
APOSPC28242-1GEA 289 CHF
APOSPC28242-1G APOSPC28242-250MG
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-6-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₀H₅F₄NO
MW: 231,146 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28010364
CAS-Nummer: 1065092-47-8