5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC28236-100MG
PC28236-1G
APOSPC28236-100MGEA
262
CHF
APOSPC28236-100MG
APOSPC28236-1G
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
5-Fluoropyrimidine-2,4-diamine
Formel:
C₄H₅FN₄ MW: 128,108 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18377712 CAS-Nummer: 155-11-3 |