3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2796-5G PC2796-1G PC2796-10G
APOSPC2796-5GEA 358 CHF
APOSPC2796-5G APOSPC2796-1G APOSPC2796-10G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₂
Melting Pt: 27…30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741377
CAS-Nummer: 914637-27-7