4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27936-250MG
APOSPC27936-250MGEA
95.8
CHF
APOSPC27936-250MG
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,006 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31664910 CAS-Nummer: 2244087-29-2 UN: 3261 ADR: 8,III |