5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27935-1G
PC27935-250MG
APOSPC27935-1GEA
731
CHF
APOSPC27935-1G
APOSPC27935-250MG
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31664909 CAS-Nummer: 2244085-31-0 UN: 3265 ADR: 8,III |