3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Bromo-1-fluoro-4-(fluoromethyl)benzene
PC27930-1G
PC27930-250MG
APOSPC27930-1GEA
731
CHF
APOSPC27930-1G
APOSPC27930-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28527820 CAS-Nummer: 1783551-07-4 UN: 3265 ADR: 8,III |