2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC27927-250MG
APOSPC27927-250MGEA 95.8 CHF
APOSPC27927-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4-fluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22491732
CAS-Nummer: 1823057-15-3
UN: 3265
ADR: 8,II