4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27926-1G
PC27926-250MG
APOSPC27926-1GEA
731
CHF
APOSPC27926-1G
APOSPC27926-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formel:
C₈H₅BrF₄ MW: 257,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31664906 CAS-Nummer: 2244084-02-2 UN: 3265 ADR: 8,II |