4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC27924-250MG
APOSPC27924-250MGEA 95.8 CHF
APOSPC27924-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664905
CAS-Nummer: 2244083-92-7
UN: 3265
ADR: 8,II