2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27913-250MG
APOSPC27913-250MGEA
95.8
CHF
APOSPC27913-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrClF₂ MW: 241,46 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31664901 CAS-Nummer: 2244087-33-8 UN: 3261 ADR: 8,II |