2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27911-1G
PC27911-250MG
APOSPC27911-1GEA
731
CHF
APOSPC27911-1G
APOSPC27911-250MG
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,006 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31664900 CAS-Nummer: 2244085-54-7 UN: 3265 ADR: 8,II |