2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC27909-1G PC27909-250MG
APOSPC27909-1GEA 731 CHF
APOSPC27909-1G APOSPC27909-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225,006 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664899
CAS-Nummer: 2244083-87-0
UN: 3265
ADR: 8,II