3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC27907-1G PC27907-250MG
APOSPC27907-1GEA 0 CHF
APOSPC27907-1G APOSPC27907-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664898
CAS-Nummer: 943830-50-0
UN: 3265
ADR: 8,II