3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC27902-1G PC27902-250MG
APOSPC27902-1GEA 731 CHF
APOSPC27902-1G APOSPC27902-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl fluoride
Formel: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664895
CAS-Nummer: 2169407-53-6
UN: 3265
ADR: 8 III