2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC27901-1G PC27901-250MG
APOSPC27901-1GEA 731 CHF
APOSPC27901-1G APOSPC27901-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664894
CAS-Nummer: 2244088-13-7
UN: 3261
ADR: 8,II