Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC27887-1G PC27887-250MG
APOSPC27887-1GEA 550 CHF
APOSPC27887-1G APOSPC27887-250MG
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-D-4-fluorophenylalanine
Formel: C₂₅H₂₂FNO₄
MW: 419.445 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061622
CAS-Nummer: 1217777-84-8
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable