1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC27868-100MG
PC27868-250MG
APOSPC27868-100MGEA
960
CHF
APOSPC27868-100MG
APOSPC27868-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Formel:
C₂₂H₂₁F₂NO₄ MW: 401,403 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28389033 CAS-Nummer: 1986905-26-3 |