(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC27855-100MG PC27855-1G PC27855-250MG
APOSPC27855-100MGEA 612 CHF
APOSPC27855-100MG APOSPC27855-1G APOSPC27855-250MG
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Formel: C₂₃H₁₇F₂NO₄
MW: 409,382 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026220
CAS-Nummer: 678991-01-0