2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Chloro-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Chloro-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
PC2785-1G
PC2785-250MG
PC2785-5G
APOSPC2785-1GEA
174
CHF
APOSPC2785-1G
APOSPC2785-250MG
APOSPC2785-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formel:
C₇H₅ClFNO₂ MW: 189,572 g/mol Melting Pt: 37…39 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094191 CAS-Nummer: 502496-35-7 |