2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC2782-1G PC2782-5G PC2782-10G
APOSPC2782-1GEA 158 CHF
APOSPC2782-1G APOSPC2782-5G APOSPC2782-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₄
MW: 223,106 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094188
CAS-Nummer: 129644-56-0