2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2774-1G PC2774-250MG PC2774-5G
APOSPC2774-1GEA 393 CHF
APOSPC2774-1G APOSPC2774-250MG APOSPC2774-5G
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094183
CAS-Nummer: 502496-32-4