4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1-hydrazinobenzene hydrochloride, (4-Bromo-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2715-25G PC2715-5G PC2715-100G
APOSPC2715-25GEA 52.2 CHF
APOSPC2715-25G APOSPC2715-5G APOSPC2715-100G
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₆BrFN₂·ClH
MW: 241,489 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094166
CAS-Nummer: 502496-24-4