trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2E)-3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid, (E)-3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid
PC2641-1G PC2641-250MG PC2641-5G
APOSPC2641-1GEA 69.6 CHF
APOSPC2641-1G APOSPC2641-250MG APOSPC2641-5G
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₇F₃O₃
MW: 232,156 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06205273
CAS-Nummer: 399579-92-1