2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC2625-1G PC2625-5G
APOSPC2625-1GEA 47.1 CHF
APOSPC2625-1G APOSPC2625-5G
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formel: C₇H₆FNO₄S
Melting Pt: 128…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458079
CAS-Nummer: 914636-41-2