3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 62.7 CHF
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458073
CAS-Nummer: 178546-34-4