α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC2543-1G PC2543-5G
APOSPC2543-1GEA 114 CHF
APOSPC2543-1G APOSPC2543-5G
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₂FN
MW: 153,197 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784285
CAS-Nummer: 820209-02-7