1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2511-1G PC2511-5G
APOSPC2511-1GEA 283 CHF
APOSPC2511-1G APOSPC2511-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride
Formel: C₄HF₉O₃S
Siedepunkt: 70 °C (400 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07778617
CAS-Nummer: 104729-49-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II