4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2478-1G
PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA
149
CHF
APOSPC2478-1G
APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₆BrF₃N₂O Melting Pt: 39…41 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07777124 CAS-Nummer: 156425-07-9 |