2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2452-1G
PC2452-250MG
APOSPC2452-1GEA
458
CHF
APOSPC2452-1G
APOSPC2452-250MG
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane 97%
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane
Formel:
C₁₀H₇BrF₆O MW: 337,056 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458068 CAS-Nummer: 70430-22-7 |