2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2287-1G PC2287-250MG
APOSPC2287-1GEA 763 CHF
APOSPC2287-1G APOSPC2287-250MG
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formel: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,105 g/mol
Siedepunkt: 223…225 °C (760 mm Hg)
Melting Pt: 26…29 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972858
CAS-Nummer: 1978-06-9