3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC2213-25G
PC2213-5G
APOSPC2213-25GEA
587
CHF
APOSPC2213-25G
APOSPC2213-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₈H₄F₆O₃S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784329 CAS-Nummer: 199188-30-2 |